Learn More
Invitrogen™ Cap Analog (m7G(5')ppp(5')G), 25 A254 Units
Für die Synthese von bei 5' gecappten RNA-Molekülen als Teil von In-vitro-Transkriptionsreaktionen
Marke: Invitrogen™ AM8050
Includes: Einzelröhrchen (25 A254 U).
Beschreibung
Invitrogen Cap-Analogon [m7G(5')ppp(5')G] wird als Teil von in-vitro-Transkriptionsreaktionen zur Synthese von 5'-gecappten RNA-Molekülen verwendet. Diese Moleküle werden mit In-vitro-Translationssystemen effizienter übersetzt als nicht gekappte mRNAs. 25 A254 U im Lieferumfang enthalten.
- Wird als hochspezifischer Inhibitor für den Initiationsschritt der Proteinsynthese verwendet.
- Produkt wurde auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet
- Getestet auf eine effiziente Synthese von gekappten In-vitro-Transkripten mittels Kappenanaloga in einer funktionellen MEGAscript™ In-vitro-Transkription und in Translationsreaktionen mit retikulären Lysaten
Spezifikation
Wird in einem einzelnen Röhrchen geliefert, das bei oder unter –70 °C gelagert werden kann Mehrere Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Aliquoten des Produkts können kurzfristig bei –20 °C gelagert werden | |
Cap-Analogon für In-vitro-Transkription, Cap-Analogon für mRNA | |
mMessage mMAchine, MEGAscript | |
Ambion™ | |
25 A254 U |
40 mM | |
In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA | |
RNA-Markierung | |
Cap-Analogon für mRNA, Cap-Analogon für synthetische mRNA | |
Trockeneis |