Learn More
Pyrex™ Zertifizierter Messkolben aus Borosilikatglas, braun, Klasse A
Die Konstruktion aus Borosilikatglas mit brauner Außenbeschichtung ermöglicht den Einsatz mit lichtempfindlichen Lösungen
Marke: Pyrex 3152/06AWC
250.80 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kalibriert auf Toleranzen nach United States Pharmacopoeia (USP), die strenger sind als die der DIN/ISO-Normen
- Graviert mit individueller Seriennummer
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat gemäß nationalen Normen
- Konformität ‘H’-zertifiziert
- Stopfen aus Polyethylen
- Weiße Emaille-Beschriftungen
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664, USP, ISO/DIN, „H“-Konformitätskennzeichnung | |
Braun | |
10 ml | |
90 mm | |
Ja | |
10/19 |
Polyethylen | |
Weiße Emaille-Beschriftungen | |
Borosilikatglas | |
±0.02 ml | |
A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Zertifizierter Messkolben aus Borosilikatglas, braun, Klasse A > Kapazität: 10 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur