Learn More
Fisherbrand™ Wägeschale aus Aluminium mit geriffelten Seiten
GREENER_CHOICE
Für Waagen zur Feuchtigkeitsbestimmung konzipiert. Fisherbrand™ Wäge- und Trockenschalen aus Aluminium eignen sich optimal für allgemeines Wiegen, Aufbewahren, Verarbeiten oder Trocknen. Die besonders großen und leichten Aluminiumschalen haben einen Durchmesser von 108 mm. Mit 50 stapelbaren Schalen für den Einmalgebrauch pro Packung.
11.75 CHF - 83.10 CHF
Spezifikation
Bodenform Flach
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Aluminium
Form Rund
Typ Wägeschale
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Größe Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11998084
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS14521AF
S 43 mm 12 mm
11.75 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11908094
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS14521BF
Mittel 57 mm 12 mm
21.85 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11918094
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS14521CF
Groß 70 mm 16 mm
37.10 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11988084
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS14522
Groß 108 mm 8 mm
83.10 CHF
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für das Wiegen von Proben, Dosierung, Lagerung, Lebensmittelverarbeitung, Verdampfung oder Trocknung
  • Ebenfalls ideal als Staubschutzabdeckung für offene Behälter oder als Probenhalter
  • Hergestellt aus ölfreiem, leichtem Aluminium gemäß den Anforderungen der FDA an Lebensmittelqualität
  • Konische Wände für stabile Stapelung
  • Erhältlich in 4 Ausführungen
    • Schiffchen: 3 Größen mit gebördelten Seiten, flachen Grundflächen und Fingeransätzen, die zur einfachen Identifizierung angeätzt werden können (100/Packung)
    • Schale: 1 große Ausführung, für Waagen zur Feuchtigkeitsbestimmung (50/Packung)
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Aluminium
Wägeschale
Einwegprodukt
Rund
Für allgemeine Wiege-, Dispensierungs-, Lagerungs-, Lebensmittelverarbeitungs-, Verdunstungs- oder Trocknungsanwendungen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wägeschale aus Aluminium mit geriffelten Seiten