Learn More
Fisherbrand™ Wägeschale aus Aluminium mit geriffelten Seiten
Für Waagen zur Feuchtigkeitsbestimmung konzipiert. Fisherbrand™ Wäge- und Trockenschalen aus Aluminium eignen sich optimal für allgemeines Wiegen, Aufbewahren, Verarbeiten oder Trocknen. Die besonders großen und leichten Aluminiumschalen haben einen Durchmesser von 108 mm. Mit 50 stapelbaren Schalen für den Einmalgebrauch pro Packung.
Marke: Fisherbrand™ HS14521CF
Beschreibung
- Ideal zum Wiegen von Proben, Dosieren, Lagern, für die Lebensmittelverarbeitung, das Verdampfen oder Trocknen
- Außerdem ideal als Staubschutzabdeckung für offene Gefäße oder als Probenhalter
- Hergestellt aus ölfreiem, leichtwandigem Aluminium, das FDA-konform und lebensmitteltauglich ist
- Verjüngte Wände erleichtern ein stabiles Stapeln
- In vier Sorten erhältlich
- Schiffchen: 3 Größen mit gefalzten Seiten, Flachboden und Fingeransätzen, die für leichte Identifizierung eingraviert werden können (100 Stück/Packung)
- Schale: 1 großes Format, konzipiert für Feuchtebestimmungswaagen (50 Stück/Packung)
Spezifikation
Flach | |
Einwegprodukt | |
Rund | |
Für allgemeine Wiege-, Dispensierungs-, Lagerungs-, Lebensmittelverarbeitungs-, Verdunstungs- oder Trocknungsanwendungen | |
16 mm |
50 mL | |
Aluminium | |
Wägeschale | |
Groß | |
70 mm |