Learn More
Korff™ Kleine Rollen aus Aluminium
Marke:  Korff™ 60060
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10210312
  • 10.40 CHF / 10 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Alufolie einseitig glänzend, einseitig matt, glatt, weich.
Dispenser aus Metall, für Grossrollen, mit Abreisszahnleiste.
Breite: 450mm
Länge: 10 m
Stärke: 15μm
Spezifikation
Spezifikation
Folienmesser:0,030mm
Kleine Rollen
450 mm
Aluminium
Name des Produkts
Korff™ Kleine Rollen aus Aluminium > Breite:250mm; Folienstärke:0,030mm