Learn More
Korff™ Kleine Rollen aus Aluminium
4.80 CHF - 33.33 CHF
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10523282
|
Korff™
60010 |
300 mm | Foil Gauge: 0.015mm |
4.80 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12694526
|
Korff™
60050 |
300 mm | Folienmesser:0,030mm |
33.33 CHF
10 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10210312
|
Korff™
60060 |
450 mm | Folienmesser:0,030mm |
10.40 CHF
10 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Alufolie einseitig glänzend, einseitig matt, glatt, weich.Dispenser aus Metall, für Grossrollen, mit Abreisszahnleiste.
Breite: 450mm
Länge: 10 m
Stärke: 15μm
Spezifikation
Kleine Rollen | |
Aluminium |