Learn More
Aluminiumpulver, -325 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Aluminum Silicon powder is a reducing agent which is used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Aussehen | Silver Gray powder |
Prozentgehaltsbereich | 99% (Metals basis) |
Menge | 500 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Netzgröße | -325 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Pulver |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M13L025 | Analysenzertifikat | 15/01/2025 | 088322.22,088322.36 |
U18J068 | Analysenzertifikat | 05/09/2023 | 088322.22,088322.36 |
Z15I025 | Analysenzertifikat | 25/01/2023 | 088322.22,088322.36 |
P07I007 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 088322.22,088322.36 |
C16P36 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 088322.22,088322.36 |