Learn More
Aluminiumfloke, 11 Mikrometer, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15446685
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumfloke, 11 Mikrometer, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446685
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 15446685
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045031.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray flakes
Dichte 2.7g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.7% (Metals basis)
Menge 250 g
Zündpunkt 400°C (752°F)
IUPAC-Name Aluminium
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Water reactive
Form Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ18K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number045031.30,045031.A1,045031.A7
ChargennummerN10J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number045031.30,045031.A1,045031.A7
ChargennummerX17J037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number045031.30,045031.A1,045031.A7
ChargennummerX31I006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog Number045031.30,045030.22,045030.A3,045030.36
ChargennummerP01I049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number045031.30,045033.04,045031.A1,045031.A7
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminiumpulver (nicht stabilisiert)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P422-Inhalt in/unter aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Aluminiumfloke, 11 Mikrometer, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >