Learn More
Aluminiumpulver, -325 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349249
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumpulver, -325 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349249
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11349249
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088322.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Aluminum Silicon powder is a reducing agent which is used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11145-27-0
Summenformel AlSi
Molekulargewicht (g/mol) 55.067
MDL-Nummer MFCD00143595
InChI-Schlüssel CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9793685
IUPAC-Name Aluminium;Silikon
SMILES [Al].[Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray powder
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Netzgröße -325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM13L025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number088322.22,088322.36
ChargennummerU18J068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog Number088322.22,088322.36
ChargennummerZ15I025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog Number088322.22,088322.36
ChargennummerP07I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number088322.22,088322.36
ChargennummerC16P36 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number088322.22,088322.36
Name des Produkts
Aluminiumpulver, -325 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >