Learn More
Aluminium-Shot, 99.99 % (Metallbasis), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11370729
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminium-Shot, 99.99 % (Metallbasis), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370729
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11370729
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010573.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
ca. 4 bis 8 mm (0,2 bis 0,3 Zoll)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum shot
Namenshinweis shot
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Menge 50 g
IUPAC-Name Aluminium
Formelmasse 26.98
Form Blatt
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR10J030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2023 Catalog Number010573.18
ChargennummerR10J029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2023 Catalog Number010573.18
ChargennummerS09I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2022 Catalog Number010573.30,010573.A1,010573.18
ChargennummerQ14C025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010573.30,010573.A1,010573.18
ChargennummerQ21H037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010573.30,010573.A1,010573.18
Name des Produkts
Aluminium-Shot, 99.99 % (Metallbasis), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals >