Learn More
Aluminium, 99.9995 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10078339
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminium, 99.9995 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10078339
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10078339
Marke: Thermo Scientific Acros 437070250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für die Ultra-Spurenanalyse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Grau
CAS 7429-90-5
Schmelzpunkt 660.0°C
Siedepunkt 2327.0°C
Dichte 2.7000g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.9995%
Summenformel Al
MDL-Nummer MFCD00134029
Menge 25 g
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
IUPAC-Name Aluminium
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Formelmasse 26.97
Reinheit (%) 99.9995%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Form Shot
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0433406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2024 Catalog Number437070250
ChargennummerA0396661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2020 Catalog Number
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aluminium, 99.9995 %, Thermo Scientific Chemicals >