Learn More
Aluminiumoxid, weißes Pulver, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470001
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumoxid, weißes Pulver, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470001
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11470001
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044757.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Aluminum oxide is used in protein extraction as a component in the preparation of tissues. It is also used as a grinding or blending agent. It can act as a catalyst in a variety of reactions such as the Claus process. It is used in the production of aluminum, manufacture of abrasives, refractories, ceramics, electrical insulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich >99%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
Formelmasse 101.96
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.965g/cm3
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN14L006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog Number044757.22,044757.36,044757.14
ChargennummerU04G049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044757.22,044757.14,044757.36
ChargennummerX19G046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044757.22,044757.14,044757.36
ChargennummerS08H067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044757.22,044757.14,044757.36
ChargennummerG31R006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044757.22,044757.14,044757.36
Name des Produkts
Aluminiumoxid, weißes Pulver, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals >