Learn More
Fisherbrand™ Laborheber aus Aluminium
Bietet präzise Höheneinstellung über eine Stellschraube. Fisherbrand™ Aluminium-Laborheber werden mit hoher Genauigkeit mit einer Edelstahl-Stellschraube hergestellt.
83.30 CHF - 546.01 CHF
Spezifikation
Material | Aluminium |
---|---|
Enthält | Mit Bedienschraube aus Edelstahl |
Produkttyp | Laborjacke |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) Basis | Länge (metrisch) Basis | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) Basis | Länge (metrisch) Basis | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11775386
|
Fisherbrand™
2038BIO |
100 mm | 100 mm | 43 bis 140 mm |
83.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11825091
|
Fisherbrand™
2035 |
150 mm | 150 mm | 60 bis 290 mm |
213.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
12484060
|
Fisherbrand™
2036 |
200 mm | 200 mm | 57 bis 290 mm |
309.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11735396
|
Fisherbrand™
2041 |
40 mm | 50 mm | 36 bis 78 mm |
113.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12862527
|
Fisherbrand™
2042 |
260 mm | 320 mm | 128 bis 470 mm |
546.01 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Blaue eloxierte Oberfläche
- Absolut stabil – keine Wippbewegungen
- Die obere und die untere Platte sind speziell für die Aluminiumextrusion ausgelegt und bieten außergewöhnlich stabilen Halt
Spezifikation
Aluminium | |
Mit Bedienschraube aus Edelstahl | |
Laborjacke | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Laborheber aus Aluminium