Learn More
Fisherbrand™ Laborheber aus Aluminium
Bietet präzise Höheneinstellung über eine Stellschraube. Fisherbrand™ Aluminium-Laborheber werden mit hoher Genauigkeit mit einer Edelstahl-Stellschraube hergestellt.
Marke:  Fisherbrand™ 2042
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12862527
  • 546.01 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Blau eloxierte Oberfläche
  • Völlig stabil und völlig ohne schaukelnde Bewegungen
  • Die obere und unterste Platte sind aus speziell entworfener Aluminiumextrusion und sorgen für außerordentlich starren und robusten Halt
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
320 mm
Mit Bedienschraube aus Edelstahl
Je 1
128 bis 470 mm
260 mm
Laborjacke
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Laborheber aus Aluminium > Plattengröße: 320 x 260 mm; Max. Höhe: 470mm