Learn More
Fisherbrand™ Laborheber aus Aluminium
Bietet präzise Höheneinstellung über eine Stellschraube. Fisherbrand™ Aluminium-Laborheber werden mit hoher Genauigkeit mit einer Edelstahl-Stellschraube hergestellt.
Marke:  Fisherbrand™ 2038BIO
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11775386
  • 83.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Blau eloxierte Oberfläche
  • Völlig stabil und völlig ohne schaukelnde Bewegungen
  • Die obere und unterste Platte sind aus speziell entworfener Aluminiumextrusion und sorgen für außerordentlich starren und robusten Halt
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
100 mm
Mit Bedienschraube aus Edelstahl
Je 1
43 bis 140 mm
100 mm
Laborjacke
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Laborheber aus Aluminium > Plattengröße: 100 x 100 mm; Max. Höhe: 140mm