Learn More
Rogo Sampaic™ Lab-Jack Hebebühne aus Aluminium
227.00 CHF - 447.00 CHF
Spezifikation
Material | Eloxiertes Aluminium |
---|---|
Produkttyp | Laborjacke |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11747265
|
Rogo Sampaic™
FCD002 |
65 bis 280 mm |
320.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11757265
|
Rogo Sampaic™
FCD003 |
65 bis 290 mm |
447.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11737265
|
Rogo Sampaic™
FCD001 |
65 mm |
227.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
Eloxiertes Aluminium | |
Laborjacke | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Lab-Jack Hebebühne aus Aluminium