Learn More
Rogo Sampaic™ Lab-Jack Hebebühne aus Aluminium
Marke:  Rogo Sampaic™ FCD001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11737265
  • 227.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Spezifikation
Eloxiertes Aluminium
65 mm
Laborjacke
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Lab-Jack Hebebühne aus Aluminium > Höhe:65mm