Learn More
Rogo Sampaic™ Lab-Jack Hebebühne aus Aluminium
Marke: Rogo Sampaic™ FCD003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Eloxiertes Aluminium | |
65 bis 290 mm | |
Laborjacke | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Lab-Jack Hebebühne aus Aluminium > Höhe: 65 bis 290mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur