Learn More
Welch™ KF innen zentriert mit Viton O-Ring aus Aluminium
Für den Einsatz mit CRVpro Drehschieber-Vakuumpumpen konzipiert. Welch Ilmvac™ Aluminium KF Innen-Zentrierringe sind mit einer austauschbaren O-Ring-Dichtung aus Fluorelastomer versehen.
6.65 CHF - 10.90 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10680343
|
Welch™
701091 |
Separator 16 DN |
6.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10152522
|
Welch™
701093 |
Separator 25 DN |
8.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10090992
|
Welch™
701095 |
Separator 40 DN |
10.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Zentrierring aus Edelstahl mit Viton O-Ring
- Austauschbare O-Ring-Dichtung aus Fluorelastomer
- Zentrierringanordnungen werden zwischen zwei ISO-Flanschen mit passenden Außendurchmessern platziert
- Breitester Teil des Zentrierrings liegt in einer Zentrierring-Fixiernut (Blindflansch) oder Gegennut (gebohrter Flansch) am Kwik-Flansch™
- Der O-Ring liegt auf der flachen polierten Oberfläche außerhalb der Fixiernut oder der Senkbohrung auf
Specifications
Aluminium | |
Je 1 | |
KF Innenzentrierring |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.