Learn More
Welch™ KF innen zentriert mit Viton O-Ring aus Aluminium
Für den Einsatz mit CRVpro Drehschieber-Vakuumpumpen konzipiert. Welch Ilmvac™ Aluminium KF Innen-Zentrierringe sind mit einer austauschbaren O-Ring-Dichtung aus Fluorelastomer versehen.
Marke:  Welch™ 701093
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10152522
  • 8.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
  • Zentrierring aus Edelstahl mit Viton O-Ring
  • Austauschbare O-Ring-Dichtung aus Fluorelastomer
  • Zentrierringanordnungen werden zwischen zwei ISO-Flanschen mit passenden Außendurchmessern platziert
  • Breitester Teil des Zentrierrings liegt in einer Zentrierring-Fixiernut (Blindflansch) oder Gegennut (gebohrter Flansch) am Kwik-Flansch™
  • Der O-Ring liegt auf der flachen polierten Oberfläche außerhalb der Fixiernut oder der Senkbohrung auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Separator 25 DN
Aluminium
Je 1
KF Innenzentrierring
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch™ KF innen zentriert mit Viton O-Ring aus Aluminium > AD:25mm