Learn More
Welch™ KF innen zentriert mit Viton O-Ring aus Aluminium
Für den Einsatz mit CRVpro Drehschieber-Vakuumpumpen konzipiert. Welch Ilmvac™ Aluminium KF Innen-Zentrierringe sind mit einer austauschbaren O-Ring-Dichtung aus Fluorelastomer versehen.
Marke: Welch™ 701095
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zentrierring aus Edelstahl mit Viton O-Ring
- Austauschbare O-Ring-Dichtung aus Fluorelastomer
- Zentrierringanordnungen werden zwischen zwei ISO-Flanschen mit passenden Außendurchmessern platziert
- Breitester Teil des Zentrierrings liegt in einer Zentrierring-Fixiernut (Blindflansch) oder Gegennut (gebohrter Flansch) am Kwik-Flansch™
- Der O-Ring liegt auf der flachen polierten Oberfläche außerhalb der Fixiernut oder der Senkbohrung auf
Spezifikation
Separator 40 DN | |
Aluminium | |
Je 1 | |
KF Innenzentrierring |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch™ KF innen zentriert mit Viton O-Ring aus Aluminium > AD:40mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur