Learn More
Aluminiumdihydrogenphosphat, 50 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11300098
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumdihydrogenphosphat, 50 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300098
5 kg, 5 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11300098
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042858.A7
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Aluminum dihydrogen phosphate is used as intermediates and solid separation agents. It is also used in petroleum, chemical industry, shipbuilding, space technology, electric industry, high-temperature kilns, heat treatment resistance furnaces and electric insulation. Further, it is used as inorganic coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 13530-50-2
Summenformel AlH6O12P3
Molekulargewicht (g/mol) 317.94
MDL-Nummer MFCD00014152
InChI-Schlüssel RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum dihydrogen phosphate, aluminum phosphate monobasic, prim-aluminum phosphate, aluminum tris dihydrogen phosphate, phosphoric acid, aluminum salt 3:1, aluminum hydrogen phosphate, aluminumdihydrogen phosphate, aluminum phosphate,monobasic, aluminum trisdihydrogenphosphate, aluminum dihydrogen orthophosphateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9818426
IUPAC-Name aluminium(3+) tridihydrogen phosphate
SMILES [Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum dihydrogen phosphate
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 50% w/w aqueous solution
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol. Insoluble in acetone.
Formelmasse 317.94
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.5 g/cm3
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN24L020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog Number042858.A7,042858.A1
ChargennummerN24L021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog Number042858.A7,042858.A1
ChargennummerN24L019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog Number042858.A7,042858.A1
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aluminiumdihydrogenphosphat, 50 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals >