Learn More
Magnesiumchlorid, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10159872
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumchlorid, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10159872 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
Artikelnummer. 10159872
Marke: Thermo Scientific Acros 223210010
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7786-30-3
Summenformel Cl2Mg
Molekulargewicht (g/mol) 95.21
MDL-Nummer MFCD00011106
InChI-Schlüssel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1412.0°C
Chemischer Name oder Material Magnesium chloride
Schmelzpunkt 708.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Strukturformel MgCl2
Fieser 11,31
Merck Index 15,5726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 540g/L (20°C)
IUPAC-Name Magnesium;dichlorid
Formelmasse 95.21
Reinheit (%) ≥98.0% (on dry substance)
Güte Rein
Verlust bei Trocknung 1.5% max. (105°C, 2 Hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0450059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer223210010,223211000,223210025,223210250
ChargennummerA0402852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Artikelnummer223210010,223211000,223210025,223210250
ChargennummerA0400128 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer223210010,223211000,223210025,223210250
ChargennummerA0395558 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer223210010,223211000,223210025,223210250
ChargennummerA0410218 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer223210010,223211000,223210025,223210250
Produktidentifikator
  • Magnesium chloride, anhydrous
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumchlorid, rein, Thermo Scientific Chemicals >