Learn More
Buerkle™ Aluminium-Flasche mit UN-Zulassung Artikelnummer.: 10183164
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Aluminium-Flasche mit UN-Zulassung
Artikelnummer. 10183164 Alle ansehen Bürkle Produkte
1250 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1250 mL
Artikelnummer. 10183164
Marke: Buerkle™ 03291250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Transportflaschen aus Aluminium mit Schraubverschluss lassen sich sicher und fest verschließen und sind für Verpackungstyp I (X) zugelassen. Der UN-Code ist schwarz auf die Flaschen aufgedruckt.
ulliReines Aluminium (Material AL 99.5)/liliMit Ösen, versiegelbar|/li/ul
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1250 mL
Beschreibung Transportflasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für den Transport
Enthält Mit Ösen, versiegelbar
Material Aluminium
Menge 1/Packung
Gewicht (metrisch) 0,8 kg
Zertifizierung/Konformität UN-Zulassung 1B1/X/250
Form Rund
Höhe (metrisch) 205 mm
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Buerkle™ Aluminium-Flasche mit UN-Zulassung >