Learn More
Brady™ Sicherheitsblockierbügel aus Aluminium, blanko
Kombinieren Sie diese leeren Verschlüsse mit Ihren eigenen kundenspezifischen Etiketten.
110.00 CHF - 116.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Blanker Sicherheits-Verriegelungshaspen
Material Aluminium
Tiefe (metrisch) 4,7 mm
Durchmesser (metrisch) Bügel 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für blanke Sicherheits-Verriegelungshaspen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15663517
Unterlagen ansehen
Brady™
225198
Grün Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11791316
Unterlagen ansehen
Brady™
225198
Grün
116.00 CHF
1 Packung
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11771316
Unterlagen ansehen
Brady™
225196
Silber
116.00 CHF
1 Packung
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15653517
Unterlagen ansehen
Brady™
225196
Silber Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11791326
Unterlagen ansehen
Brady™
265399
Rot
116.00 CHF
1 Packung
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15633527
Unterlagen ansehen
Brady™
265399
Rot Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Aluminium
  • 6 Vorhängeschlösser können angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
Blanker Sicherheits-Verriegelungshaspen
4,7 mm
Für blanke Sicherheits-Verriegelungshaspen
5/Packung
Aluminium
8 mm
184,1 mm
76,2 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Sicherheitsblockierbügel aus Aluminium, blanko