Learn More
Brady™ Sicherheitsblockierbügel aus Aluminium, blanko
Kombinieren Sie diese leeren Verschlüsse mit Ihren eigenen kundenspezifischen Etiketten.
Marke:  Brady™ 265399
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15633527
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Aluminium
  • 6 Vorhängeschlösser können angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
Blanker Sicherheits-Verriegelungshaspen
Rot
4,7 mm
Für blanke Sicherheits-Verriegelungshaspen
5/Packung
76,2 mm
265399
Aluminium
8 mm
184,1 mm
−30 °C bis +175 °C
Name des Produkts
Brady™ Sicherheitsblockierbügel aus Aluminium, blanko > Farbe: Rot