Learn More
Fisherbrand™ Stativmuffen
Zur sicheren Befestigung von Klemmen an Laborgerüsten. Fisherbrand™ Muffen werden mit versetzten Spannbacken für höhere Festigkeit geliefert.
Brand: Fisherbrand™ 9507
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Mit versetzten Griffen für höhere Festigkeit
- Aluminiumlegierung mit Klemmschrauben
- Für die Verwendung mit Artikeln bis zu einem Durchmesser von 16 mm
- Hinweis: Diese Schrauben haben einen Metallkopf
Specifications
5/Packung | |
Aluminiumlegierung | |
Für die Verwendung mit Stäben bis 16 mm Durchmesser |
Stativmuffe | |
Klemmschraube mit Metallkopf |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Stativmuffen > Im Lieferumfang enthalten: Klemmschraube mit Metallkopf
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction