Learn More
Aluminiumhydroxid, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 21645-51-2 | AlH3O3 | 78.00 g/mol
35.05 CHF - 345.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 21645-51-2 |
---|---|
Summenformel | AlH3O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 78.00 |
MDL-Nummer | MFCD00003420 |
InChI-Schlüssel | WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | aluminium(3+) trihydroxide |
SMILES | [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10482791
|
Thermo Scientific Acros
219130250 |
25 g | Kunststoffflasche |
35.05 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10752261
|
Thermo Scientific Acros
219135000 |
500 g | Kunststoffflasche |
43.85 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10328070
|
Thermo Scientific Acros
219130020 |
2 kg | Kunststoffflasche |
105.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11944141
|
Thermo Scientific Acros
219130100 |
10 kg | Kunststofftrommel |
345.00 CHF
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
21645-51-2 | |
78.00 | |
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K | |
[OH-].[OH-].[OH-].[Al+3] |
AlH3O3 | |
MFCD00003420 | |
aluminium(3+) trihydroxide |
Spezifikation
Aluminum hydroxide | |
Weiß | |
Pulver | |
Al(OH)3 | |
15,338 | |
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K | |
aluminium(3+) trihydroxide | |
78 | |
Extrarein |
21645-51-2 | |
8.5 to 10 (5% aq. suspension) | |
AlH3O3 | |
MFCD00003420 | |
Solubility in water: insoluble | |
[OH-].[OH-].[OH-].[Al+3] | |
78.00 | |
≥63.5% (Al2O3) | |
36.5% max. |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 244-492-7
- Aluminium hydroxide
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.