Learn More
Aluminiumhydroxid, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752261 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
2 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 21645-51-2 | AlH3O3 | 78.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 21645-51-2
Summenformel AlH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 78.00
MDL-Nummer MFCD00003420
InChI-Schlüssel WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name aluminium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum hydroxide
Farbe Weiß
pH 8.5 to 10 (5% aq. suspension)
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Strukturformel Al(OH)3
Merck Index 15,338
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 78
Reinheit (%) ≥63.5% (Al2O3)
Güte Extrarein
Glühverlust 36.5% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium hydroxide
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Aluminiumhydroxid, Pulver, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado