Learn More
Aluminiumhydroxid, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum hydroxide |
Farbe | Weiß |
pH | 8.5 to 10 (5% aq. suspension) |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Strukturformel | Al(OH)3 |
Merck Index | 15,338 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
Formelmasse | 78 |
Reinheit (%) | ≥63.5% (Al2O3) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aluminium hydroxide
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Aluminiumhydroxid, Pulver, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur