Learn More
Fisherbrand™ Träger aus Aluminiumlegierung
Ermöglicht eine robuste Gerüstkonstruktion im Labor. Die Fisherbrand™ Stativstäbe werden aus einer beständigen Aluminiumlegierung gefertigt.
8.60 CHF - 17.75 CHF
Spezifikation
Material Aluminiumlegierung
Produkttyp Stange
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11577023
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2000/3
1200 mm
15.04 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11587023
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2000/1
1800 mm
17.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11557023
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2000/5
600 mm
8.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11567023
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2000/4
900 mm
11.20 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Etwa 13 mm im Durchmesser
  • In mehreren Längen erhältlich
  • Passend für Fisherbrand Gerüstverbindungsstücke und Fußadapter
Spezifikation
Spezifikation
Aluminiumlegierung
Stange
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Träger aus Aluminiumlegierung