Learn More
Fisherbrand™ Träger aus Aluminiumlegierung
Ermöglicht eine robuste Gerüstkonstruktion im Labor. Die Fisherbrand™ Stativstäbe werden aus einer beständigen Aluminiumlegierung gefertigt.
Marke:  Fisherbrand™ 2000/5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11557023
  • 8.60 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ca. 13 mm im Durchmesser
  • In unterschiedlichen Längen erhältlich
  • Passend für Fisherbrand Stativverbindungsstücke und Fußadapter
Spezifikation
Spezifikation
Aluminiumlegierung
600 mm
Stange
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Träger aus Aluminiumlegierung > Länge: 600 mm