Learn More
Fisherbrand™ Träger aus Aluminiumlegierung
Ermöglicht eine robuste Gerüstkonstruktion im Labor. Die Fisherbrand™ Stativstäbe werden aus einer beständigen Aluminiumlegierung gefertigt.
Marke:  Fisherbrand™ 2000/4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11567023
  • 11.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ca. 13 mm im Durchmesser
  • In unterschiedlichen Längen erhältlich
  • Passend für Fisherbrand Stativverbindungsstücke und Fußadapter
Spezifikation
Spezifikation
Aluminiumlegierung
900 mm
Stange
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Träger aus Aluminiumlegierung > Länge: 900mm