Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für ALPS Heat Sealer
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ALPS Heißsiegelgerät-Zubehör mit dem manuellen ALPS 25 Heißsiegelgerät und dem ALPS 50 V Mikrotiterplatten-Heißsiegelgerät.
441.00 CHF - 498.00 CHF
Product Code | Brand | Beschreibung | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Beschreibung | Price | Quantity & Availability | ||||||
11992281
![]() |
Thermo Scientific™
AB-0563/1000 |
Plattenträger für 96-Well-PCR-Mikrotiterplatte |
441.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11942291
![]() |
Thermo Scientific™
AB-0724 |
Plattenträger für384-Well-PCR-Mikrotiterplatte |
498.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ALPS Heißsiegelgerät-Zubehör mit dem manuellen ALPS 25 Heißsiegelgerät und dem ALPS 50 V Mikrotiterplatten-Heißsiegelgerät. Der Folienentferner AB-0592 ist auch mit dem ALPS 3000 Mikrotiterplatten-Heißsiegelgerät kompatibel.
Gewährleistung: 1 Jahr
Specifications
ALPS™ Heißsiegelgerät |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.