Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für ALPS Heat Sealer
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ALPS Heißsiegelgerät-Zubehör mit dem manuellen ALPS 25 Heißsiegelgerät und dem ALPS 50 V Mikrotiterplatten-Heißsiegelgerät.
Marke: Thermo Scientific™ AB-0563/1000
227.66 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ALPS Heißsiegelgerät-Zubehör mit dem manuellen ALPS 25 Heißsiegelgerät und dem ALPS 50 V Mikrotiterplatten-Heißsiegelgerät. Der Folienentferner AB-0592 ist auch mit dem ALPS 3000 Mikrotiterplatten-Heißsiegelgerät kompatibel.
Gewährleistung: 1 Jahr
Spezifikation
Plattenträger für 96-Well-PCR-Mikrotiterplatte | |
ALPS™ Heißsiegelgerät | |
Je 1 | |
Träger |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.