Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für ALPS Heat Sealer
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ALPS Heißsiegelgerät-Zubehör mit dem manuellen ALPS 25 Heißsiegelgerät und dem ALPS 50 V Mikrotiterplatten-Heißsiegelgerät.
Marke:  Thermo Scientific™ AB-0724
250.43 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11942291
  • 470.00 CHF / 1 Stück
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Aktionscode 25075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 05-06-2025
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ALPS Heißsiegelgerät-Zubehör mit dem manuellen ALPS 25 Heißsiegelgerät und dem ALPS 50 V Mikrotiterplatten-Heißsiegelgerät. Der Folienentferner AB-0592 ist auch mit dem ALPS 3000 Mikrotiterplatten-Heißsiegelgerät kompatibel.
Gewährleistung: 1 Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Plattenträger für384-Well-PCR-Mikrotiterplatte
ALPS™ Heißsiegelgerät
Träger
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für ALPS Heat Sealer > Plattenträger für 384-Well-PCR-Mikrotiterplatte
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.