Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton Immersion Gloves
AlphaTec™ Gloves 38-628 offer a combination of butyl and viton layer of 0.7 mm for a maximum protection against hazardous chemicals. Provide the best resistance to the most aggressive chemicals without compromising dexterity or comfort. Offer superior protection against aliphatic, halogenated and aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, xylene), as well as concentrated mineral acids.
Marke: Ansell 38628090
214.54 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Überraschend flexibel für ausgezeichnete Fingerfertigkeit
- Besserer Komfort durch die natürliche, geschwungene, ergonomischer Form und weiche Haptik
- Einfaches Anziehen und gute Griffigkeit
- Da kein Latex enthalten ist, besteht kein Risiko für Latexallergien.
- Ideal für Chemie, Automobil- und Druckindustrie, Öl- und Benzinraffinerie, Bergbau, Luft- und Raumfahrt und Katastrophenschutz
Spezifikation
Viton/Butyl | |
Viton/Butyl-Polymer | |
Ja | |
9 | |
28 mil | |
Mit Rollrand/gerollt | |
Ja | |
1 Paar | |
38-628 |
Viton/Butyl | |
Yes | |
Immersionshandschuhe | |
38-628 | |
Schwarz | |
Schwarz | |
Einzeln verpackte Beutel mit Einlagen | |
Hohe Chemikalienbeständigkeit |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen