Learn More
Mettler Toledo™ Adapter für SevenGo™ Geräte
Zubehör für die SevenGo Messgeräte-Modelle.
Marke:  Mettler Toledo™ 51302329
141.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11977731
  • 148.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
LTW-MiniDin Leitfähigkeitsadapter
  • Das passende Kabel zum Anschließen des Mini-DIN-Anschlusses des Leitfähigkeitssensors an ein tragbares Messgerät.  Der Adapter ist für diese Messgeräte erforderlich: FiveGo, Seven2Go, Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Leitfähigkeitsadapter
FiveGo, Seven2Go, Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Adapter für SevenGo™ Geräte > Leitfähigkeitsadapter