Learn More
CHEMetrics CHEMets Gelöster Sauerstoff, visuelles Wassertestkit
Ergebnisse in höchstens zwei Minuten
Marke:  CHEMetrics K-7540
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11731004
  • 59.00 CHF / 30 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: ENTFERNEN
Beschreibung
Beschreibung
Liefern Ergebnisse innerhalb von höchstens zwei Minuten
  • Die Ampullen mit 7 mm Durchmesser von Chemets wurden für maximale Einfachheit und Genauigkeit entwickelt und verfügen über konische, vorgefertigte Spitzen mit innen vakuumversiegelten Reagenzien
  • Um einen Test durchzuführen, tauchen Sie die Chemets Ampulle einfach in die Probe ein, brechen Sie die Spitze ab, und das richtige Probenvolumen wird schnell in die Ampulle eingezogen
  • Innerhalb von zwei Minuten oder weniger ergibt die Reaktion zwischen der Probe und dem Reagenz eine Farbskala, die—dann mit dem entsprechenden Farbstandard für die Quantifizierung der Ergebnisse verglichen werden kann
  • Komparatoren haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren.
Bestellinformation
Nachfüllpackungen zu jeweils 30 Ampullen sind ebenfalls lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
Gelöster Sauerstoff (DOS)
30
2 min
Kunststoffgehäuse, Nachfüllpackung, Komparator, selbstklebende Befestigungsklemme, permanente Befestigungsklemme, Probenröhrchen und Anweisungen
0 bis 40 ppb
CHEMets Visuelles Wassertestkit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
CHEMetrics CHEMets Gelöster Sauerstoff, visuelles Wassertestkit > Gelöster Sauerstoff:Rhodazin D-Methode; 0 bis 40 ppb