Beschreibung
- Luft- und wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Fusselarm zur Reduzierung vom Risikos einer Kontamination in gefährlichen Bereichen
- Erreicht die höchsten Klassifizierungen für den Schutz vor biologischen Stoffen gemäß EN 14126 und ASTM F 1671 für das Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten und durch Blut übertragbaren Krankheitserregern
- Typ 3-B flüssigkeitsdicht zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
Größe | S |
Material | Mikroporöses Polypropylen-Laminat Vliesstoff |
Farbe | Weiß |
Saumtyp | Genäht, Geklebt |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Übertragen von Flüssigkeiten und Feststoffen, unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen, Desinfektion und Reinigung von Anlagen, Tankreinigung, Notfallorganisation, Reinigung von Verschüttungen- oder Leckagen, Wartung, kontaminierte Umgebungen |
Gewicht (metrisch) | 65 gsm |
Modell | W25T122 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 2500 PLUS >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur