Learn More
Ansell™ BioClean™ ESD-Reinraum-Überstiefel
Ansell™ BioClean™ ESD-Reinraum-Überstiefel haben ein abriebfestes, leitfähiges Band für ausgezeichnete antistatische Eigenschaften, wenn sie wie angegeben getragen werden.
Marke: Ansell™ ESD016W
419.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Abriebfestes, leitfähiges Band
- ESD-Eigenschaften
- Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten Werk
- Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 5
- Stiefel: Spinnvlies-Polypropylen
- Band: Polyestergarn (96 %) mit leitfähigem Nylon-Carbon-Garn (4 %)
- Leitfähigkeit: Konstant unter35 Megohms
Spezifikation
406 mm (16 Zoll) | |
Nein | |
Ja | |
Elastische Beinabschlüsse | |
100 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel;10 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (1000 Stück) | |
170 mm |
Polypropylen, Polyester, Nylon | |
Weiß | |
Unsteril | |
0,08 mm | |
406 mm | |
Schuhüberzieher für kontrollierte Umgebungen |
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum. Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.