Learn More
Ansell™ Reinraum-Überstiefel BESD BioClean™ Safestep ESD
Click to view available options
Größe: 16 in.
Beschreibung
- Abriebfeste leitfähige Bänder bieten hervorragende ableitende Eigenschaften
- Rutschfest
- Elastomer-beschichtet für Langlebigkeit
- Setzt nur wenig Partikel frei
- 100 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro PE-Außenbeutel; Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (400 Stück)
- Achten Sie beim Anziehen von BESD-Überstiefeln darauf, dass sich das lose schwarze Band an der Rückseite/Ferse des Fußes befindet und sicher in die Socke des Anwenders gesteckt ist. Achten Sie dabei darauf, dass das Band direkten Kontakt mit der Haut hat
Spezifikation
Spezifikation
Größe | 16 Zoll |
Material | Stiefel: Elastomer-imprägniertes Polypropylen. Band: Polyestergarn (96 %) mit leitfähigem Nylon-Carbon-Garn (4 %) |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Unsteril |
Bauweise | Stiefel: Spinnvlies-Polypropylen mit proprietärer Elastomerbeschichtung; Band: Polyestergarn (96 %) mit leitfähigem Nylon-Carbon-Garn (4 %) |
Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten Werk; Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 5 |
Länge (metrisch) | 406 mm (±5 mm) |
Höhe (metrisch) | 170 mm (±5 mm) |
Produkttyp | Schuhüberzieher |
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren