Learn More
alpha-Terpinen, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It can be used as a chemical fragrance essential oil and spices. It is used as a flavoring and fragrance chemical used in the personal care and cosmetic and food industries. Also used in the pharmaceutical, electronics, food processing, semi-conductor manufacturing industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kann als chemisches Parfüm, ätherisches Öl und Gewürz verwendet werden. Wird als Aromastoff- und Duftstoffchemikalie in der Körperpflege sowie in der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie verwendet. Wird auch in der pharmazeutischen, Elektro, lebensmittelverarbeitenden und Halbleiterindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Alkohol und Ethanol (100 mg/ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C. Unter Inertgas lagern. Luftempfindlich. Von starken Säuren und starken Basen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | alpha-Terpinene |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.837 |
Siedepunkt | 173°C to 175°C |
Flammpunkt | 50°C (122°F) |
Brechungsindex | 1.478 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2319 |
Beilstein | 1853379 |
Merck Index | 14,9170 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q11L044 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | J62871.AE,J62871.AP |
Q28I058 | Analysenzertifikat | 17/11/2022 | J62871.AE,J62871.AP |
N23B030 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | J62871.AE,J62871.AP |
Z01D069 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | J62871.AE,J62871.AP |
G26Z005 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | J62871.AE,J62871.AP |
Sicherheit und Handhabung
- alpha-Terpinene
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: alpha-Terpinene