Learn More
(-)-Limonen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10216140
Zum Warenkorb hinzufügen
(-)-Limonen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10216140
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10216140
Marke: Thermo Scientific Acros 179390050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5989-27-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5989-27-5, 10191-41-0
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.24
MDL-Nummer MFCD00062991
InChI-Schlüssel XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Synonym d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Limonene
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -74.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8405g/mL
Siedepunkt 175.4°C to 176.0°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4700 to 1.4740
Menge 5 mL
Beilstein 05, 133
Merck Index 14, 5493
Relative Dichte 0.8405
Spezifischer Drehzustand +106.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Spezifische Drehung + 106.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol
IUPAC-Name (4R)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen
Viskosität 0.846 mPa.s (25°C)
Formelmasse 136.24
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0449380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number179390025,179395000,179390050
ChargennummerA0460633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number179390025,179395000,179390050
ChargennummerA0460633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog Number179390025,179395000,179390050
ChargennummerA0449380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number179390025,179395000,179390050
ChargennummerA0435768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number179390025,179395000,179390050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Limonene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: D-Limonene
Name des Produkts
(-)-Limonen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >