missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (AMACR/4572R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP3-08468AF405

Artikelnummer. 18601620

  • 721.00 CHF / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Monoclonal antibody specifically detects alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR
Monoclonal
Alexa Fluor 405
2-methylacyl-CoA racemase, alpha-methylacyl-CoA racemase, CBAS4, EC 5.1.99.4, RACE, RM
Recombinant full-length human alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR protein (Uniprot: Q9UHK6)
100 μg
Lipid and Metabolism, Prostate Cancer, Signal Transduction
23600
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
AMACR/4572R
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (AMACR/4572R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™ > 100 μg; Alexa Fluor 405

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt