Learn More
Thermo Scientific™ 4 Well Rectangular Dish, TC Surface, Pack of 10
Die Behandelten Nunc Zellkultur-Multischalen erhalten eine proprietäre Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung, die maximale Adhäsion einer Vielzahl von Zelltypen fördert.
Marke: Thermo Scientific™ 167063
730.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
730.50 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Zellkultur-behandelte Multischalen erhalten die Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung. Diese firmeneigene Oberflächenmodifikation fördert maximale Adhäsion für eine große Zahl von Zelltypen und gewährleistet optimale Leistung.
Nunclon Delta Oberflächenbehandlung gewährleistet optimale Leistung für Zelladhäsion.
- Wells mit flachem Boden und stapelbar
- Geringes Risiko einer Kreuzkontamination durch erhöhte Ränder um die Wells
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
- Ausgezeichnete optische Qualität
- Alphanumerische Codes zur Wellidentifizierung
Runde Wells
- Belüftete Deckel zum Gasaustausch
- Vertiefte Bereiche um die Wells herum fungieren als Wasserspeicher und minimieren Verdunstungen aus den Wells
- Deckel mit abgeschnittenen Ecken für einfache Ausrichtung
Rechteckige Wells
- Große Kulturfläche
- Standarddeckgläser einlegbar: 24 × 60 mm für 4-Well Platten und 22 × 22 mm for 8-Well Platten
Bestellinformationen:
24-Well-Platten sind 17 mm tief; 4-Well-Platte ist 10 mm tief
Spezifikation
Mit Rückverfolgbarkeits- und Qualitätszertifikat (ein Zertifikat pro Packung). | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
4 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100 | |
Case of 100 | |
85,5 mm |
21,8 cm² | |
Zellkultur-Schale | |
5 ml/Well | |
5 ml | |
Nunclon Delta | |
Deckel | |
10 | |
127,8 mm | |
14,5 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421474 | Verarbeitungszertifikat | 16/03/2025 | 167063 |
1421474 | Konformitätsbescheinigung | 01/02/2025 | 167063 |
1301957 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 167063 |
1376882 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 167063 |
1300630 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 167063 |