Learn More
Allylethylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11393396
Verfügbar ab: 25-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Allylethylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393396
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11393396
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12847.03
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5296-62-8 | C5H10S | 102.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5296-62-8
Summenformel C5H10S
Molekulargewicht (g/mol) 102.20
MDL-Nummer MFCD00026979
InChI-Schlüssel NOJXPGXFDASWEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl ethyl sulfide, 4-thia-1-hexene, 1-propene-1-one, 3-ethylthio, allylethylsulfide, allyl ethylsulfide, allylethyl sulfide, allyl ethyl sulphide, 3-ethylthio-1-propene, acmc-1ao1oMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 123229
IUPAC-Name 3-(ethylsulfanyl)prop-1-ene
SMILES CCSCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl ethyl sulfide
Siedepunkt 115°C to 116°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel CH3CH2SCH2CH=CH2
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1736876
Formelmasse 102.19
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10116392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberL12847.06,L12847.03
Name des Produkts
Allylethylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >