Learn More
Diallyldisulfid, tech. 80 %, Rest hauptsächlich Diallylsulfid und Diallyltrisulfid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11377556
Zum Warenkorb hinzufügen
Diallyldisulfid, tech. 80 %, Rest hauptsächlich Diallylsulfid und Diallyltrisulfid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377556
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11377556
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11106.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Diallyldisulfid, 80 %, C6H10S2, CAS-Nummer 2179-57-9, Diallyldisulfid, Allyldisulfid, 4,5-Dithia-1,7-Oktadien, 3-Allyldisulfanyl-propen, 2-Propenyldisulfid, Diallyldisulfid, Allyldisulfid, Diallyl-Disulfid, Disulfid, di-2-Propenyl, 1,2-diallyldisulfan, 100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2179-57-9
Summenformel C6H10S2
Molekulargewicht (g/mol) 146.27
MDL-Nummer MFCD00008656
InChI-Schlüssel PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallyl disulfide, allyl disulfide, diallyldisulfide, diallyl disulphide, disulfide, di-2-propenyl, 1,2-diallyldisulfane, 2-propenyl disulphide, allyl disulphide, 4,5-dithia-1,7-octadiene, 3-allyldisulfanyl-propeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16590
ChEBI CHEBI:4488
IUPAC-Name 3-(prop-2-en-1-yldisulfanyl)prop-1-ene
SMILES C=CCSSCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diallyl disulfide
Siedepunkt 180°C to 190°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Geruch Garlic-like
Hinweise zum Prozentgehalt Rest hauptsächlich Diallylsulfid und Diallyltrisulfid
Strukturformel CH2=CHCH2S-SCH2CH=CH2
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1699241
Formelmasse 146.27
Reinheit (%) 80%
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10221934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog NumberL11106.14,L11106.22,L11106.06
Chargennummer10215705 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog NumberL11106.14,L11106.22,L11106.06
Chargennummer10199330 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL11106.14,L11106.22,L11106.06
Chargennummer10193480 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL11106.14,L11106.22,L11106.06
ChargennummerFA032361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL11106.14,L11106.22,L11106.06
Name des Produkts
Diallyldisulfid, tech. 80 %, Rest hauptsächlich Diallylsulfid und Diallyltrisulfid, Thermo Scientific Chemicals >