Learn More
Thermo Scientific Chemicals All-Trans-Retinol, 95 %
All-trans-Retinol, Vitamin A, Retinol (CAS-Nr. 68-26-8) ist ein fettlösliches Vitamin, das Retinoidrezeptoren innerhalb von Zellen bindet.
77.40 CHF - 383.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 68-26-8 |
---|---|
Summenformel | C20H30O |
Molekulargewicht (g/mol) | 286.459 |
MDL-Nummer | MFCD00001552 |
InChI-Schlüssel | FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N |
Synonym | retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol |
PubChem CID | 445354 |
ChEBI | CHEBI:17336 |
IUPAC-Name | (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-Tetraen-1-ol |
SMILES | CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10275441
|
Thermo Scientific Chemicals
347071000 |
100 mg | Glasflasche |
77.40 CHF
100 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10699843
|
Thermo Scientific Chemicals
347072500 |
250 mg | Glasflasche |
140.00 CHF
250 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10378983
|
Thermo Scientific Chemicals
347075000 |
500 mg | Glasflasche |
227.00 CHF
500 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10443635
|
Thermo Scientific Chemicals
347070010 |
1 g | Glasflasche |
383.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• All-trans-Retinol, allgemein als Vitamin A bekannt, ist ein fettlöslicher essentieller Nährstoff
• All-trans-Retinol ist an der hormonellen Signalisierung über Retinoidrezeptoren beteiligt.
• Es ist ein wichtiger Regulator von Zellteilung und Apoptose.
• Mangel kann zu Sehstörungen, Knochendefekten sowie Immun- und Hautstörungen führen.
Anwendungen
• Geeignet für Forschungen zur Ausdifferenzierung von Zellen, embryonalen Entwicklung, Immunologie und mehr
• Laborqualität, nur für Forschungszwecke
Chemische Identifikatoren
68-26-8 | |
286.459 | |
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N | |
445354 | |
(2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-Tetraen-1-ol |
C20H30O | |
MFCD00001552 | |
retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol | |
CHEBI:17336 | |
CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C |
Spezifikation
all-trans-Retinol | |
68-26-8 | |
100.0 | |
Echt | |
C20H30O | |
06, III, 2787 | |
retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol | |
CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C | |
286.459 | |
CHEBI:17336 | |
≥94% |
95% | |
94.0 | |
Gelb bis orange | |
95% | |
MFCD00001552 | |
15, 10211 | |
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N | |
(2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-Tetraen-1-ol | |
445354 | |
286.46 | |
Pulver und Klumpen |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
LICHTEMPFINDLICH
missing translation for 'einecsNumber' : 200-683-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VH6750000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- all-trans-Retinol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.