Learn More
BINDER™ Alarm Output
Alarm output, zero-voltage, accessible via 3-pin clamping sleeve
417.67 CHF
Spezifikation
Typ Analog Output
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30238357
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2370
KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060
417.67 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238373
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2502
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600
417.67 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238346
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2503
KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600
417.67 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238352
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2504
KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600
417.67 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Alarm output
  • Zero-voltage
  • Accessible via 3-pin clamping sleeve (max. 24V/2.5A)
  • Acoustic signal that can be switched off
Spezifikation
Spezifikation
Analog Output
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Alarm Output